Documentos Principais
GF61308536
Polyacrylamide/Acrylate
(hydrogel), granule, 2.5 mm nominal granule size, weight 200 g, black
Sinônimo(s):
AC336310
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 613-085-36
peso
200 g
cor
black
tamanho nominal do granulo
2.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)