Documentos Principais
GF60321079
Yttrium
powder, 500 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.9%
Sinônimo(s):
Y 006010
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Y
Número CAS:
Peso molecular:
88.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141617
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.9%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 603-210-79
resistividade
57 μΩ-cm, 20°C
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
500 (micron)
p.e.
3338 °C (lit.)
pf
1522 °C (lit.)
densidade
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Y]
InChI
1S/Y
chave InChI
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)