GF60242723
Rhenium
wire reel, 1m, diameter 0.178mm, annealed, 99.97%
Sinônimo(s):
Rhenium, RE005112
About This Item
Ensaio
99.97%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 602-427-23
C × diâmetro
1 m × 0.178 mm
p.e.
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
pf
3180 °C (lit.)
densidade
21.02 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[ReH]
InChI
1S/Re
chave InChI
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)