GF59982733
Tungsten-rhenium alloy, W74Re26
0.5m wire, 0.125mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
W 125120
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 599-827-33
C × diâmetro
0.5 m × 0.125 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)