Documentos Principais
GF59974778
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
rod, 200mm x 16mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
NI137930
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 599-747-78
C × diâmetro
200 mm × 16 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)