Key Documents
GF59913928
Iron/Nickel/Boron
foil, Fe40%/Ni38%/B 18%/Mo 4%, thickness 0.025 mm, length 2 m, coil width 50 mm
Sinônimo(s):
FE830250
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 599-139-28
Comprimento
2 m
largura da espiral
50 mm
espessura
0.025 mm