GF59708829
Thulium
foil, 25x25mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99%
Sinônimo(s):
Thulium, TM000210
About This Item
Ensaio
99%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 597-088-29
resistividade
90 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
25x25 mm × 0.1 mm
p.e.
1950 °C (lit.)
pf
1545 °C (lit.)
densidade
9.332 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Tm]
InChI
1S/Tm
chave InChI
FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)