Documentos Principais
GF59552185
Tellurium
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.95%
Sinônimo(s):
TE006105
About This Item
Código UNSPSC:
12141913
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.95%
forma
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 595-521-85
peso
50 g
tamanho máximo do grumo
25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)