GF59199980
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
100mm tube, 15.0mm outside diameter, 2.0mm wall thickness, 11mm inside diameter, annealed
Sinônimo(s):
FF217800
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 591-999-80
C × espessura da parede
100 mm × 2.0 mm
D.E. × D.I.
15 mm × 11 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)