Documentos Principais
GF58466065
Molybdenum high temperature alloy tzm, Mo99Ti0.5Zr0.1
foil, 10mm disks, 0.25mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
MO010270
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
forma
foil (disks - as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 584-660-65
tamanho × espessura
10 mm × 0.25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)