GF58407789
Aluminum alloy 6082, Al97.4Si1Mg0.9Mn0.7
100mm tube, 6.35mm outside diameter, 1.63mm wall thickness, 3.09mm inside diameter, solution treated
Sinônimo(s):
AL227100
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 584-077-89
C × diâmetro
500 mm × 19 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF58407789-1EA | 4061825466330 |
GF58407789-2EA | 4061829965631 |
GF58407789-5EA | 4061831016109 |