Documentos Principais
GF58365041
Iron/nickel
rod, Fe 55%/Ni 45%, 16 mm diameter, length 100 mm, temper unannealed
Sinônimo(s):
FE187930
About This Item
Código UNSPSC:
11171604
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 583-650-41
Comprimento
100 mm
diâmetro
16 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)