GF57977971
Silver
tube, 200mm, outside diameter 1.75mm, inside diameter 1.55mm, wall thickness 0.1mm, as drawn, 99.95+%
Sinônimo(s):
Silver, AG007150
About This Item
Ensaio
≥99.95%
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 579-779-71
resistividade
1.59 μΩ-cm, 20°C
C × espessura da parede
200 mm × 0.1 mm
D.E. × D.I.
1.75 mm × 1.55 mm
p.e.
2212 °C (lit.)
pf
960 °C (lit.)
densidade
10.49 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
chave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)