GF57746166
Magnesium
microleaf, 50x50mm, thinness 1.0μm, specific density 174μg/cm2, removable support, 99.9%
Sinônimo(s):
Magnesium, MG004990
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 621 °C)
Ensaio
99.9%
forma
sheet (microleaf)
temperatura de autoignição
950 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 577-461-66
resistividade
4.46 μΩ-cm, 20°C
pb
1090 °C (lit.)
pf
648 °C (lit.)
densidade
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
chave InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)