Key Documents
GF57440246
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
500mm rod, 12.7mm diameter
Sinônimo(s):
FE217930
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 574-402-46
C × diâmetro
500 mm × 12.7 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)