GF57356028
Iron-Nickel alloy, Fe55Ni45
foil, 25 x 25mm, 0.1mm thickness
Sinônimo(s):
FE180400
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 573-560-28
tamanho × espessura
25 mm × 25 mm × 0.1 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF57356028-1EA | 4061825466064 |
GF57356028-2EA | 4061829954215 |
GF57356028-10EA | 4061829923891 |
GF57356028-20EA | 4061829974404 |
GF57356028-5EA | 4061829997663 |