Key Documents
GF57175971
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 50m length, 0.08mm conductor diameter, 0.007mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinônimo(s):
NI095830
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
descrição
polyimide insulation
thermocouple wire
forma
wire (insulated)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 571-759-71
espessura de isolamento
0.007 mm
fio C × diâmetro
50 m × 0.08 mm , conductor diameter
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Aplicação
may be used as one component of a thermocouple
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)