Documentos Principais
GF56550405
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
foil, 4mm disks, 0.1mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FE230220
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulário
annealed
foil (disks)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 565-504-05
tamanho × espessura
4 mm × 0.1 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)