GF56279212
Superconducting composite wire alloy, NbTi+Cu
10m wire, 0.4mm diameter, copper/superconductor ratio 3:1 by volume
Sinônimo(s):
NB015100
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 562-792-12
C × diâmetro
10 m × 0.4 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF56279212-1EA | 4061825465432 |