GF56156586
Tungsten-copper alloy, W72Cu28
100mm rod, 16.0mm diameter
Sinônimo(s):
W 117935
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 561-565-86
C × diâmetro
100 mm × 16.0 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF56156586-2EA | 4061829974176 |
GF56156586-1EA | 4061825465340 |