Documentos Principais
GF56107087
Alumina
rod, 1.0 mm diameter, length 500 mm, purity 99%
Sinônimo(s):
AL607910
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 561-070-87
Comprimento
500 mm
diâmetro
1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)