Documentos Principais
GF55735027
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
insulated wire, 10m length, 0.125mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinônimo(s):
CU045845
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
descrição
polyimide insulation
thermocouple wire
Formulário
wire (insulated)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 557-350-27
espessura de isolamento
0.01 mm
fio C × diâmetro
10 m × 0.125 mm , conductor diameter
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Aplicação
may be used as one component of a thermocouple
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)