GF55123602
Aluminum/Magnesium/Silicon
rod, Al 98.8%/Mg 0.7%/Si 0.5%, 4.76 mm diameter, length 200 mm, temper soft
Sinônimo(s):
AL077950
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 551-236-02
Comprimento
200 mm
diâmetro
4.76 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF55123602-1EA | 4061821138521 |
GF55123602-5EA | 4061821138545 |
GF55123602-10EA | 4061821138514 |
GF55123602-2EA | 4061821138538 |