GF55121677
Platinum
wire reel, 0.2m, diameter 0.0006mm, wollaston, 99.9%, silver coated, coating thickness 0.025 – 0.100 mm
Sinônimo(s):
Platinum, PT005101
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 551-216-77
resistividade
10.6 μΩ-cm, 20°C
C × D.E. × D.I.
0.2 m × 0.025-0.1 mm × 0.0006 mm
p.e.
3827 °C (lit.)
pf
1772 °C (lit.)
densidade
21.45 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
chave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)