GF54744273
Chromium
powder, max. particle size 200 micron, weight 500 g, purity 99.+%
Sinônimo(s):
CR006020
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 547-442-73
resistividade
12.7 μΩ-cm, 20°C
peso
500 g
tamanho máximo de partícula
200 μm
p.e.
2672 °C (lit.)
pf
1857 °C (lit.)
densidade
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
chave InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)