GF54558175
Gold
insulated wire, 0.2m, conductor diameter 0.125mm, insulation thickness 0.016mm, PTFE (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.99%
Sinônimo(s):
Gold, AU005845
About This Item
Ensaio
99.99%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 545-581-75
resistividade
2.05 μΩ-cm, 0°C
C × diâmetro × espessura
0.2 m × 0.125 mm × 0.016 mm
p.e.
2808 °C (lit.)
pf
1063 °C (lit.)
densidade
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
chave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)