GF53688415
Beryllium
wire reel, 0.1m, diameter 0.05mm, annealed and clean, 99.7%
Sinônimo(s):
Beryllium, BE005100, Glucinium
About This Item
Ensaio
99.7%
Formulário
wire
temperatura de autoignição
1198 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 536-884-15
resistividade
4.46 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
0.1 m × 0.05 mm
p.e.
2970 °C (lit.)
pf
1278 °C (lit.)
densidade
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Be]
InChI
1S/Be
chave InChI
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)