GF52978090
Lead
foil, 10mm disks, thickness 0.25mm, as rolled, 99.95%
Sinônimo(s):
Lead, PB000381
About This Item
Ensaio
99.95%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 529-780-90
resistividade
20.65 μΩ-cm
diâmetro × espessura
10 mm × 0.25 mm
pb
1740 °C (lit.)
pf
327.4 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
chave InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)