GF52944150
Nickel
foil, 25x25mm, thickness 1.0mm, as rolled, 99.999%
Sinônimo(s):
Nickel, NI000615
About This Item
Ensaio
99.999%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 529-441-50
resistividade
6.97 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
25x25 mm × 1.0 mm
p.e.
2732 °C (lit.)
pf
1453 °C (lit.)
densidade
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
chave InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF52944150-1EA | 4061825403458 |
GF52944150-2EA | 4061829500993 |
GF52944150-5EA | 4061829569693 |