GF52867154
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
powder, 45micron max. particle size, 1000g
Sinônimo(s):
FE226010
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 528-671-54
peso
1000 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF52867154-1EA | 4061825476230 |