Documentos Principais
GF52713356
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.5 mm, size 50 × 50 mm, temper annealed
Sinônimo(s):
FA140350
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 527-133-56
tamanho
50 × 50 mm
espessura
0.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)