Documentos Principais
GF52505771
Quartz - fused
tube, outside diameter 4.0 mm, length 500 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinônimo(s):
SI617050
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
forma
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 525-057-71
Comprimento
500 mm
D.E.
4.0 mm
espessura da parede
1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)