GF51455459
Copper
tube, 1000mm, outside diameter 3.0mm, inside diameter 1.2mm, wall thickness 0.9mm, as drawn, 99.9%
Sinônimo(s):
Copper, CU007410
About This Item
Ensaio
99.9%
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 514-554-59
resistividade
1.673 μΩ-cm, 20°C
C × espessura da parede
1000 mm × 0.9 mm
D.E. × D.I.
3.0 mm × 1.2 mm
p.e.
2567 °C (lit.)
pf
1083.4 °C (lit.)
densidade
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)