GF51312653
Cadmium
foil, 6mm disks, thickness 0.125mm, as rolled, 99.99+%
Sinônimo(s):
Cadmium, CD000230
About This Item
Ensaio
99.99%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 513-126-53
resistividade
7.27 μΩ-cm, 22°C
diâmetro × espessura
6 mm × 0.125 mm
p.e.
765 °C (lit.)
pf
320.9 °C (lit.)
densidade
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cd]
InChI
1S/Cd
chave InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF51312653-10EA | 4061829467517 |
GF51312653-20EA | 4061829540326 |
GF51312653-50EA | 4061829577445 |