Key Documents
GF50774979
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.15 mm, size 300 × 300 mm
Sinônimo(s):
FP301305
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
forma
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 507-749-79
tamanho
300 × 300 mm
espessura
0.15 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3