GF50608166
Silver
insulated wire, 2m, conductor diameter 0.25mm, insulation thickness 0.024mm, PTFE (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.99%
Sinônimo(s):
Silver, AG005855
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.99%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 506-081-66
resistividade
1.59 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro × espessura
2 m × 0.25 mm × 0.024 mm
p.e.
2212 °C (lit.)
pf
960 °C (lit.)
densidade
10.49 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
chave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF50608166-1EA | 4061825401867 |