GF50265918
Indium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.01mm, 99.8%
Sinônimo(s):
Indium, IN000130
About This Item
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
99.89%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 502-659-18
resistividade
8.37 μΩ-cm
tamanho × espessura
25 x 25 mm × 0.01 mm
pf
156.6 °C (lit.)
densidade
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[In]
InChI
1S/In
chave InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)