GF50243284
Bismuth
foil, not light tested, 150x150mm, thickness 0.05mm, permanent polyester support, 99.97%
Sinônimo(s):
Bismuth, BI000190
About This Item
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.97%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 502-432-84
resistividade
129 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
150 x 150 mm × 0.05 mm
p.e.
1560 °C (lit.)
pf
271 °C (lit.)
densidade
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
chave InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)