Key Documents
GF50167133
Iron
powder, 1-6 μm mean particle size, weight 1000 g, purity 98.%
Sinônimo(s):
FE006045
About This Item
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141721
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 501-671-33
resistividade
9.71 μΩ-cm
peso
1000 g
tamanho médio de partícula
1-6 μm
pb
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
chave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
69.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
21 °C