GF50132191
Praseodymium
wire reel, 100mm, diameter 1.0mm, hard, 99.9%
Sinônimo(s):
Praseodymium, PR005110
About This Item
Ensaio
99.9%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 501-321-91
resistividade
68 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
100 mm × 1.0 mm
p.e.
3520 °C (lit.)
pf
931 °C (lit.)
densidade
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pr]
InChI
1S/Pr
chave InChI
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)