GF49790739
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
500mm tube, 6.35mm outside diameter, 1.5mm wall thickness, 3.35mm inside diameter, as drawn
Sinônimo(s):
NI117600
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 497-907-39
C × espessura da parede
500 mm × 1.5 mm
D.E. × D.I.
6.35 mm × 3.35 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF49790739-2EA | 4061829973315 |
GF49790739-1EA | 4061825474380 |