Documentos Principais
GF49616152
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
powder, 50g, 45micron max. particle size
Sinônimo(s):
NI036010
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 496-161-52
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)