GF48926111
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
500mm rod, 20mm diameter
Sinônimo(s):
AL017920
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 489-261-11
C × diâmetro
500 mm × 20 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF48926111-1EA | 4061825473864 |
GF48926111-2EA | 4061829973278 |