GF48512325
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
1000mm tube, 6.0mm outside diameter, 0.5mm wall thickness, 5mm inside diameter, as drawn
Sinônimo(s):
FE047600
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 485-123-25
C × espessura da parede
1000 mm × 0.5 mm
D.E. × D.I.
6.0 mm × 5.0 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF48512325-1EA | 4061825473642 |
GF48512325-2EA | 4061829973254 |