GF48386065
Iron
lump, 4 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.99+%
Sinônimo(s):
FE006102
About This Item
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141721
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.99%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 483-860-65
resistividade
9.71 μΩ-cm
peso
100 g
tamanho máximo do grumo
4 mm
p.e.
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
chave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF48386065-1EA | 4061821129901 |