GF48095185
Dysprosium
foil, 50x50mm, thickness 0.125mm, as rolled, 99%
Sinônimo(s):
Dysprosium, DY000225
About This Item
Ensaio
99%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 480-951-85
resistividade
89 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
50 x 50 mm × 0.125 mm
pb
2567 °C (lit.)
pf
1412 °C (lit.)
densidade
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Dy]
InChI
1S/Dy
chave InChI
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)