Documentos Principais
GF47942466
Iron/nickel
rod, Fe 54%/Ni 46%, 8.2 mm diameter, length 100 mm, temper as drawn
Sinônimo(s):
FK267920
About This Item
Código UNSPSC:
11171604
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 479-424-66
Comprimento
100 mm
diâmetro
8.2 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)