Key Documents
GF47907467
Indium
wire reel, 5m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.999%
Sinônimo(s):
Indium, IN005120
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
In
Número CAS:
Peso molecular:
114.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141719
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
99.999%
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 479-074-67
resistividade
8.37 μΩ-cm
C × diâmetro
5 m × 0.5 mm
pf
156.6 °C (lit.)
densidade
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[In]
InChI
1S/In
chave InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
The significance of chromosomal aberrations in indium-111-labeled lymphocytes.
M L Thakur et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 25(8), 922-927 (1984-08-01)
[Use of 113m Indium as marker of compounds in the scintigraphy of the brain, lungs, liver, spleen, kidneys, placenta and heart].
A Mikolajków et al.
Polski tygodnik lekarski (Warsaw, Poland : 1960), 28(31), 1200-1201 (1973-07-30)
Mikio Nakajima et al.
Congenital anomalies, 48(4), 145-150 (2008-11-06)
Indium, a precious metal classified in group 13 (IIIB) in the periodic table, has been used increasingly in the semiconductor industry. Because indium is a rare metal, technology for indium recycling from transparent conducting films for liquid crystal displays is
Thrombus imaging with indium-111 platelets.
W J Powers et al.
Seminars in thrombosis and hemostasis, 9(2), 115-131 (1983-04-01)
[Effect of indium and its compounds on the body (review of the literature)].
Iu I Pokhodzeĭ
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (4)(4), 43-45 (1984-04-01)