GF47838729
Tungsten
wire reel, 1m, diameter 0.15mm, clean, 99.95%
Sinônimo(s):
Tungsten, W 005145, W
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.95%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 478-387-29
resistividade
4.9 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
1 m × 0.15 mm
p.e.
5660 °C (lit.)
pf
3410 °C (lit.)
densidade
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[W]
InChI
1S/W
chave InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)