GF47510580
Nickel-iron alloy, Ni52Fe48
500mm tube, 6.5mm outside diameter, 0.07mm wall thickness, 6.36mm inside diameter
Sinônimo(s):
NI197651
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 475-105-80
C × espessura da parede
500 mm × 0.07 mm
D.E. × D.I.
6.5 mm × 6.36 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF47510580-10EA | 4061829930653 |
GF47510580-2EA | 4061829952860 |
GF47510580-1EA | 4061825473048 |
GF47510580-5EA | 4061831003437 |